Learn More
1-nonén-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357036
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11357036
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06889.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 21964-44-3 | C9H18O | 142.242 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21964-44-3
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.242
Numéro MDL MFCD00021953
Clé InChI DWUPJMHAPOQKGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-nonen-3-ol, hexylvinylcarbinol, 1-vinylheptanol, hexyl vinyl carbinol, delta1-nonen-3-ol, nonene-1-ol-3, 1-nonene-3-ol, 3-hydroxy-1-nonene, 1-nonen-3 ol, acmc-1bhje
CID PubChem 89560
Nom IUPAC Non1-én-3-ol
SMILES CCCCCCC(C=C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nonen-3-ol
Densité 0.84
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.442
Quantité 5 g
Beilstein 1745976
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 98%