Learn More
1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 105°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Merck Index | 15, 6857 |
| Afficher plus |