Learn More
Sel de sodium d’acide 1-octane sulfonique, chromatographie de paires d’ions, pour détection électrochimique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 300 °C |
| CAS | 5324-84-5 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5,5 à 7,5 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 25 g |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C8H17NaO3S |
| Numéro MDL | MFCD00007544 |
| Synonyme | sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.