Learn More
Sel sodique d’acide 1-octanesulfonique, monohydraté, 99,7 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit. p-4404842 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 17881371
Marque: MP Biomedicals 0215177805
Spécification
Nom de l’article Sel sodique d’acide 1-octoanesulfonique monohydraté
Contenu et stockage Stockage à température ambiante (15°C à 30°C)
Forme Poudre cristalline
Quantité 5 g
Aspect Blanc