Learn More
1-Octylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027442
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11421237
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24193.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 111-86-4 | C8H19N | 129.247 g/mol
1-Octylamine is used as a precursor to prepare chemicals. It finds application in functional fluids and as a laboratory reagent. Further, it is used as a reactant in the preparation of 2H-indazoles and 1H-indazolones, which are used as myeloperoxidase(MPO) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’1-octylamine est utilisé comme précurseur pour préparer des produits chimiques. Il est utilisé dans les fluides fonctionnels et comme réactif de laboratoire. De plus, il est utilisé comme réactif dans la préparation des 2H-indazoles et des 1H-indazolones, qui sont utilisés comme inhibiteurs de la myéloperoxydase(MPO).
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, du benzène et de l’acétate d’éthyle. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants forts, les anhydrides acides et les chlorures acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-86-4
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.247
Numéro MDL MFCD00008247
Clé InChI IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
CID PubChem 8143
ChEBI CHEBI:7728
Nom IUPAC octan-1-amine
SMILES CCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octylamine
Point de fusion -1°C
Densité 0.78
Point d’ébullition 178°C to 179°C
Point d’éclair 60°C (144°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1679227
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 129.25
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Octanamine