Learn More
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 11966861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11966861 1 g 1g
11976861 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11966861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223250010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 77451-51-5
Formule moléculaire C9H8N4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 268.25
Numéro MDL MFCD00009756
Clé InChI ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-1-tosyl-1h-1,2,4-triazole, 1-p-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, tsnt, 3-nitro-1-tosyl-1,2,4-triazole, 1-p-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazol, 3-nitro-1-p-tolylsulfonyl-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-p-toluenesulfonyl-1,2,4-triazole
CID PubChem 688072
Nom IUPAC 1-(4-methylbenzenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Plage de pourcentage du dosage 98%
Poids de la formule 268.25
Quantité 1 g
Spectre IR Authentic
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.