Learn More
1-Palmitoyl-2-oléoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine (composant principal des phosphatidylcholines d'œuf / EPC, CAS 97281-44-2), Mikromol™
Code produit 17967214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17967214 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17967214 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3893.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Palmitoyl-2-oléoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine (composant principal des phosphatidylcholines d'œuf / EPC, CAS 97281-44-2)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
CAS 26853-31-6
Noms d’analytes ou de composants 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C42H82NO8P
Certifications/Conformité ISO 17025
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Poids moléculaire (g/mol) 760.08
Quantité 25 mg