Learn More
1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt, for Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Code produit 10616462 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10616462 100 g 100g
10616272 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10616462 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/1038/48
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 22767-49-3
Formule moléculaire C5H11NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Numéro MDL MFCD00007541,MFCD00149548
Clé InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
CID PubChem 23664617
Nom IUPAC sodium pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 300 °C
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Poids de la formule 174,2g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.