Learn More
1-pentanol, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Code produit. 15631370 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Bouteille en aluminium
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
20L
4L
500mL
Code produit. 15631370
Marque: Honeywell Research Chemicals 138975100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-41-0
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Clé InChI AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
CID PubChem 6276
ChEBI CHEBI:44884
Nom IUPAC pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentanol
Point de fusion -78°C
Couleur Incolore
Densité 0.811g/mL at 25°C
Point d’ébullition 136°C to 138°C
Point d’éclair 49°C (120.2°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4OH
Indice de réfraction n20/D 1.409(lit.)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1105
Beilstein 1730975
Poids de la formule 88.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus