Learn More
1-pentyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307725
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11307725
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L02479.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
1-Pentyne has been used in preparation of:lithium acetylides, required for asymmetric synthesis of α,α-dibranched propargyl sulfinamides. It is also used to synthesize 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-pentyne a été utilisé dans la préparation d’acétylides au lithium, requis pour la synthèse asymétrique des sulfinamides propargyliques α,α déramifiés. Il est également utilisé pour synthétiser les 7-hydroxy-10-méthoxy-3H-naphtho[2,1-b]pyranes.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1,05 g/l) à 20°C.
Remarques
Stocker entre 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à l’abri de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-19-0
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.12
Numéro MDL MFCD00009469
Clé InChI IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
CID PubChem 12309
Nom IUPAC pent-1-yne
SMILES CCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pentyne
Point de fusion -106°C
Densité 0.692
Point d’ébullition 39°C to 41°C
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH3CH2CH2C≡CH
Indice de réfraction 1.386
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1697133
Informations sur la solubilité Soluble in water. (1.05g/L) at 20°C.
Poids de la formule 68.12
Pourcentage de pureté 99%