Learn More
1-phényl-1-pentanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331647
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11331647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L04646.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 583-03-9 | C11H16O | 164.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-03-9
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.248
Numéro MDL MFCD00021935
Clé InChI OVGORFFCBUIFIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fenipentol, 1-phenyl-1-pentanol, 1-phenylpentanol, pancoral, phenylbutylcarbinol, suiclisin, alpha-butylbenzyl alcohol, 1-pentanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hydroxypentane, ph bc
CID PubChem 3338
Nom IUPAC 1-phénylpentan-1-ol
SMILES CCCCC(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-pentanol
Densité 0.96
Point d’ébullition 137°C (2 mmHg)
Indice de réfraction 1.508
Quantité 10 g
Beilstein 1908761
Merck Index 14,3975
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 95%