Learn More
1-phényl-1-pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485806
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11485806 5 g 5g
11495806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11485806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20857.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4250-81-1 | C11H12 | 144.22 g/mol
It finds it application in the highly regioselective synthesis of polysubstituted naphthalene derivatives through gallium trichloride catalyzed alkyne-aldehyde coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans la synthèse hautement régiosélective de dérivés naphtalènes polysubstitués par le couplage alcyne-aldéhyde catalysé par le trichlorure de gallium.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4250-81-1
Formule moléculaire C11H12
Poids moléculaire (g/mol) 144.22
Numéro MDL MFCD00039959
Clé InChI DEGIOKWPYFOHGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-pentyne, pent-1-yn-1-ylbenzene, 1-pentynylbenzene, benzene, 1-pentynyl, 1-pentynylbenzene #, acmc-1aso7, 1-phenyl-2-propylacetylene
CID PubChem 77923
Nom IUPAC (pent-1-yn-1-yl)benzene
SMILES CCCC#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-pentyne
Densité 0.906
Point d’ébullition 213°C to 215°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Formule linéaire CH3CH2CH2C≡CC6H5
Indice de réfraction 1.5413
Quantité 5 g
Beilstein 1853156
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 144.22
Pourcentage de pureté 98%