Learn More
1-phényl-1-propyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10124190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10124190
Marque: Thermo Scientific Acros 171320050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 673-32-5
Formule moléculaire C9H8
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009272
Clé InChI GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
CID PubChem 69601
Nom IUPAC Prop-1-ynylbenzène
SMILES CC#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-propyne
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 185.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C≡CCH3
Indice de réfraction 1.5630 to 1.5650
Quantité 5 g
Beilstein 05, 514
Gravité spécifique 0.92
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide