Learn More
1-Phényl-1-triméthylsiloxyéthylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337385 5 g 5g
11327385 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05308.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13735-81-4 | C11H16OSi | 192.333 g/mol
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene has been used in the synthesis of β-amino ketones in water via Mannich-type reaction and cis-2,6-disubstituted dihydropyrans via three-component, one-pot cascade reaction. It is also used as chemical additives and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-phényl-1-triméthylsiloxyéthylène a été utilisé dans la synthèse de β-amino cétones dans l’eau via la réaction de type Manich et les dihydropyranes cis-2,6-disubstitués via une réaction en cascade monotope à trois composants. Il est également utilisé comme additif chimique et intermédiaire.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13735-81-4
Formule moléculaire C11H16OSi
Poids moléculaire (g/mol) 192.333
Numéro MDL MFCD00008582
Clé InChI AFFPCIMDERUIST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1-trimethylsiloxyethylene, trimethyl 1-phenylvinyl oxy silane, 1-phenyl-1-trimethylsilyloxyethylene, 1-phenyl-1-trimethylsiloxy ethylene, 1-phenyl-1-trimethylsilyloxy ethylene, benzene, 1-trimethylsilyl oxy ethenyl, silane, trimethyl 1-phenylethenyl oxy, acmc-209ccf
CID PubChem 117406
Nom IUPAC triméthyl(1-phényléthoxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)OC(=C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 53°C to 54°C (1mmHg)
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
Quantité 5 g
Point d’éclair 78°C (172°F)
Indice de réfraction 1.502
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.938
Beilstein 1306914
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 192.34
Pourcentage de pureté 97%