Learn More
1-Phényl-3 -triméthylsilyl-2 -propyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440228 25 g 25g
15430228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53426.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 89530-34-7 | C12H16OSi | 204.344 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89530-34-7
Formule moléculaire C12H16OSi
Poids moléculaire (g/mol) 204.344
Numéro MDL MFCD05864336
Clé InChI RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
CID PubChem 2760416
Nom IUPAC 1-phényl-3-triméthylsilylprop-2-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Quantité 25 g
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5193
Densité 0.961
Poids de la formule 204.34
Pourcentage de pureté 97%