Learn More
Acide 1-phénylcyclopentanecarboxylique, Mikromol™
Code produit 30460392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460392 4 x 25 mg -
30051600 25 mg 25mg
30052249 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460392 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1268.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 1-phénylcyclopentanecarboxylique, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid
CAS 77-55-4
Noms d’analytes ou de composants 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H14 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pentoxyverine Hydrogen Citrate Imp. A (EP), Pentoxyverine Imp. A (EP), 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Pentoxyverine Hydrogen Citrate Impurity A, Pentoxyverine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
Nom IUPAC Acide 1-phénylcyclopentane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 190,0994 g/mol