Learn More
1-Chlorhydrate de phénylpipérazine, Mikromol™
Code produit 30050665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050665 25 mg 25mg
18031620 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050665 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1246.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
chlorhydrate de 1-phénylpipérazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
CAS 2210-93-7
Noms d’analytes ou de composants 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H14 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Levodropropizine Imp. B (EP), 1-Phenylpiperazine Hydrochloride, Levodropropizine Imp. B (EP) as Hydrochloride, Levodropropizine Impurity B as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;/h1-5,11H,6-9H2;1H
SMILES Cl.C1CN(CCN1)c2ccccc2
Nom IUPAC 1-phénylpipérizine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 198.69
Quantité 25 mg
Poids de la formule 198,0924 g/mol