Learn More
1-Propanol, 99+ %, Extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3737871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10336550 1 L Flacon en verre 1L
10021520 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10469973 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10336550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propanol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.8000g/mL
Quantité 1 L
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.005% max.
Formule linéaire CH3CH2CH2OH
Tension de vapeur Vapor Pressure: 25mbar at 20°C
Beilstein 01, IV, 1413
Eau 0.5% max.
Merck Index 15, 7955
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.