Learn More
1-Propylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434693
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
Code produit. 11434693
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11606.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.112 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La 1-propylamine est utilisée dans l’analyse chimique et pour fabriquer d’autres produits chimiques, utilisés comme solvant dans la synthèse organique. Et elle est utilisée comme agent de finition des médicaments, peintures, caoutchouc, fibre, textile et résine. En outre, elle peut être utilisée comme additif pétrolier et conservateur.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’alcool, de l’éther
Remarques
Miscible avec de l’eau, de l’alcool, de l’éther
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-10-8
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.112
Numéro MDL MFCD00008205
Clé InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
CID PubChem 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nom IUPAC propan-1-amine
SMILES CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propylamine
Point de fusion -83°C
Densité 0.719
pH 12.6
Point d’ébullition 48°C to 49°C
Point d’éclair −12°C (10°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.389
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1277
Beilstein 1098243
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,7843
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté 98%