Learn More
1-(Pyridin-3-yl)éthan-1-one (3-acétylpyridine), Mikromol™
Description
1-(Pyridin-3-yl)éthan-1-one (3-acétylpyridine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one |
| CAS | 350-03-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H7 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Imatinib Mesilate Imp. H (EP), 1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-one, 3-Acetylpyridine, Imatinib Mesilate Impurity H, Imatinib Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccnc1 |
| Nom IUPAC | 1-pyridine-3-léthionine |
| Afficher plus |