Description
- Les sandales offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
- Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
- Semelle extérieure ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Classe de protection S1 selon la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente résistance au glissement (SRC)
- 100 % sans métal Uvex Xenova™ bout renforcé – compact, de forme anatomique, non conducteur thermique et présentant une bonne stabilité latérale
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
- Conformes aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
- Convient pour les ajustements orthopédiques et les semelles intérieures de Uvex Medicare
- Deux bandes velcro réglables pour un réglage individuel de la largeur
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Bandes Velcro |
| Couleur | Noir, Gris |
| Matériau de revêtement | Maillage de distance |
| Matériau | Microvelours |
| Dimensions | 41 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Largeur (métrique) | 11 cm |
| Sexe | Unisexe |
| Type de cheville | Formateurs |
| Afficher plus |