Learn More
uvex Chaussures de sécurité 1 S2 SRC
Code produit 15371203 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
10 cm
11 cm
14 cm
Dimensions:
35
38
42
48
50
51
52
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Dimensions Conditionnement
15371203 11 cm 35 1 pièce
15321193 10 cm 38 1 pièce
15361193 10 cm 42 1 pièce
15321203 10 cm 48 1 pièce
15321223 11 cm 50 1 pièce
15331223 11 cm 51 1 pièce
15341223 11 cm 52 1 pièce
15341173 14 cm 38 1 pièce
15341183 14 cm 48 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15371203 Fournisseur uvex Code fournisseur 8544835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    136.25€ / 1 pièces
    Économisez 3.75€
    2% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Les chaussures de sécurité Uvex 1 offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humainLes chaussures ont été conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur.
  • Les chaussures offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
  • Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
  • Semelle extérieure ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Classe de protection S2 selon la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente résistance au glissement (SRC)
  • 100 % sans métal Uvex Xenova™ bout renforcé – compact, de forme anatomique, non conducteur thermique et présentant une bonne stabilité latérale
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
  • Conformes aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
  • Convient pour les ajustements orthopédiques et les semelles intérieures de Uvex Medicare
  • Lacets élastiques pour un réglage individuel rapide - des lacets normaux sont également fournis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Jaune
Matériau des lacets Élastique
Matériau Microvelours
Dimensions 35
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité
Matériau au niveau des orteils Composite
Largeur (métrique) 11 cm
Sexe Unisexe
Type de cheville Formateurs
Waterproof Non
EN ISO 20345 S2
Type de produit Chaussure de sécurité ESD