Description
- Chaussures professionnelles modernes, ultra-légères et flexibles O1 sans embout de protection
- Lavables jusqu’à 30°C
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Lacets élastiques avec ouverture rapide pour un ajustement personnalisé
- Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicone, de plastifiants et autres substances qui interfèrent avec les agents de mouillage
- La nouvelle technologie de semelles innovante Uvex i-PUREnrj offre des propriétés exceptionnelles d’absorption des chocs à l’avant-pied et au talon, ainsi qu’une excellente énergie de rebond sur toute la semelle intermédiaire
- Conforme aux spécification DES avec une résistance volumétrique aux décharges inférieure à 35 mégohms
- Semelle extérieure ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
- Le confort exceptionnel du porteur résulte de matériaux nouvellement développés respirants et optimisés en fonction du climat
- Construction pratiquement sans coutures avec des matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Fabriquées en partie à partir de matériaux recyclés afin de conserver les ressources
- Exemptes de l’une des substances dangereuses énumérées sur notre liste de substances dangereuses interdites
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Textile |
| Dimensions | 50 |
| Matériau au niveau des orteils | Bout uni |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2022 O1 FO SC SR |
| Sexe | Unisexe |
| Ajustement | Largeur standard |
| Sans latex | Oui |
| Type de cheville | Formateurs |
| Waterproof | Non |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?