Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step Human High-Yield IVT Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les kits de traduction in vitro (TIV) à haut rendement humain en 1 étape Thermo Scientific™ avec dispositif à alimentation continue permettent l’expression de protéines fonctionnelles avec un rendement par ml de 10 à 100 fois supérieur à d’autres systèmes de TIV eucaryotes.
Points clés :
Niveau d’expression élevé – jusqu’à 750 μg/ml de protéine exprimée
Reproductibilité – faible variabilité entre les expériences
Rapide – exprimer des niveaux élevés de protéines avec une incubation d’une nuit
Fonctionnel – obtient plus de protéines actives qu’avec des systèmes d’expression de protéines bactériennes
Expression protéique en 1 étape :
Réaction rationalisée – ne nécessite que cinq composants
Simplicité d’utilisation – transcription et traduction réalisées en une seule étape de réaction
Adapté à l’étiquetage – adapté pour l’incorporation d’acides aminés lourds ou non naturels
Comprend :
Les kits complets contiennent du lysat cellulaire, un Reaction Mix, des protéines accessoires, un tampon de dialyse 5X, de l’ADN de contrôle, un vecteur de clonage, des dispositifs de dialyse MINI et des tubes à centrifuger
Matériel nécessaire :
Incubateur à 30°C ou bain-marie
Recommandées dans les cas suivants :
Production de protéines recombinantes pour l’analyse structurelle ; Génération de protéines actives pour les études d’interaction protéique ; Réalisation d’une expression et d’une caractérisation rapides des protéines mutantes ; Production à petite échelle de particules virales ; Incorporation d’acides aminés non naturels ou production de protéines toxiques
Spécification
Spécification
| Type | Mini kit IVT à 1 étape à haut rendement humain |
| Suffisant pour | 2 réactions de 100 µl chacune |
| Quantité | 2 x 100 μl |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 2 réactions de 100 µl chacune • Lysat HeLa, protéines accessoires de 110 µl •, Reaction Mix de 25 µl •, tampon de dialyse 5X de 40 µl •, ADN de contrôle positif (pCFE-GFP) de 600 µl •, pT7CFE1-NHis-GST-CHA de 10 µg •, dispositif de microdialyse de 10 µg •, 2 de chaque • Eau sans nucléase, 5 ml Conserver les dispositifs de microdialyse et l’eau sans nucléase à température ambiante. Conserver tous les autres composants à -80°C. |
| Système d’expression | Sans cellules |
| Type de protéine exprimée | Protéine insoluble |
| Gamme de produits | 1-Step |