Learn More
Biochrom 1 adaptateur pour tube à essai
Click to view available options
Type:
Adaptateur pour tube à essai
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À ressort pour tubes à essai de 10 à 18 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Compatibilité | Disponible en 10 mm, 12 mm, 16 mm |
| Type | Adaptateur pour tube à essai |
| À utiliser avec (équipement) | Novaspec, unités de spectrophotomètre Ultraspec |
| Quantité | 1/Paquet |