Learn More
1-tétradécanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10467002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10467002
Marque: Thermo Scientific Acros 180730050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-72-1
Formule moléculaire C14H30O
Poids moléculaire (g/mol) 214.39
Numéro MDL MFCD00004757
Clé InChI HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
CID PubChem 8209
ChEBI CHEBI:77417
Nom IUPAC tétradecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tetradecanol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37.0°C to 40.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 289.0°C
Point d’éclair 145°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)13OH
Quantité 5 g
Beilstein 01, 428
Merck Index 15, 6421
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol
Viscosité 6.4 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 214.39
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide à faible fusion, poudre cristalline, cristaux, flocons, granulés et/ou morceaux