Learn More
Acétate de 1-(trifluorométhyl)vinyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026233
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11459647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22133.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2247-91-8 | C5H5F3O2 | 154.088 g/mol
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate is used as a chemical, organic Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de 1-(trifluorométhyl)vinyle est utilisé comme intermédiaire chimique et organique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents oxydants forts, de la chaleur, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2247-91-8
Formule moléculaire C5H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.088
Numéro MDL MFCD00040844
Clé InChI VOKGSDIHTCTXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trifluoromethyl vinyl acetate, 1-trifluoromethyl ethenyl acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, 2-acetate, trifluoroacetone enol acetate, trifluoroacetone enolacetate, alpha-trifluoromethylvinyl acetate, acmc-1cjli, 3,3,3-trifluoropropen-2-yl acetate, alpa-trifluoromethyl vinyl acetate
CID PubChem 75254
Nom IUPAC Acétate de 3,3,3-trifluoroprop-1-en-2-yle
SMILES CC(=O)OC(=C)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Densité 1.2
Point d’ébullition 86°C to 88°C
Point d’éclair 2°C (35°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.342
Quantité 50 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 2078331
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 154.09
Pourcentage de pureté 97%