Learn More
1-(Triméthylsiloxy)cyclohexène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443127 50 g 50g
11433127 10 g 10g
11453127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16099.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6651-36-1 | C9H18OSi | 170.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1-(triméthylsiloxy)cyclohexène est utilisé comme intermédiaire de composés complexes, y compris de produits naturels. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6651-36-1
Formule moléculaire C9H18OSi
Poids moléculaire (g/mol) 170.33
Numéro MDL MFCD00001541
Clé InChI SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane
CID PubChem 81161
Nom IUPAC (cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
Spécification
Point d’ébullition 165°C
Nom chimique ou matériau 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Quantité 50 g
Point d’éclair 42°C (107°F)
Indice de réfraction 1.447
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.883
Numéro UN UN1993
Beilstein 1859394
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix.
Poids de la formule 170.33
Pourcentage de pureté 98%