Learn More
1-Triméthylsilyl-1,4-pentadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430248 25 g 25g
15410248 1 g 1g
15420248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53436.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 71789-10-1 | C8H12Si | 136.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et l’ammoniac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71789-10-1
Formule moléculaire C8H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 136.27
Numéro MDL MFCD00066350
Clé InChI JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl
CID PubChem 144510
Nom IUPAC trimethyl(penta-1,4-diyn-1-yl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#CCC#C
Spécification
Point d’ébullition 42°C (25mmHg)
Nom chimique ou matériau 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
Quantité 25 g
Point d’éclair 8°C (46°F)
Densité 0.789
Formule linéaire HC≡CCH2C≡CSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 136.27
Pourcentage de pureté 98%