Learn More
1-triméthylsilyl-1-pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 135°C |
| Nom chimique ou matériau | 1-Trimethylsilyl-1-pentyne |
| Quantité | 100 g |
| Point d’éclair | 23°C (73°F) |
| Indice de réfraction | 1.425 |
| Densité | 0.765 |
| Formule linéaire | CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3 |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1744218 |
| Nom IUPAC | triméthyl(1-pentyn-1-yl)silane |
| Afficher plus |