Learn More
1-Triméthylsilylméthanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396856 1 g 1g
11306866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04251.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3219-63-4 | C4H12OSi | 104.224 g/mol
1-Trimethylsilylmethanol is used as nucleophile to resolve the racemate obtained from enantioselective esterification of naproxen (2-(6-methoxy-2-naphthyl) propionic acid) by lipases. It was also used as a nucleophilic hydroxymethylation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-triméthylsilylméthanol est utilisé comme nucléophile pour résoudre le racémate obtenu à partir de l’estérification énantiosélective du naproxène (l’acide 2-(6-méthoxy-2-naphtyl) propionique) par les lipases. Il a également été utilisé comme agent d’hydroxyméthylation nucléophile.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3219-63-4
Formule moléculaire C4H12OSi
Poids moléculaire (g/mol) 104.224
Numéro MDL MFCD00004596
Clé InChI ZQKNBDOVPOZPLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl methanol, 1-trimethylsilylmethanol, hydroxymethyltrimethylsilane, methanol, trimethylsilyl, silane, hydroxymethyl trimethyl, hydroxymethyl trimethylsilane, trimethylhydroxymethylsilane, methanol, 1-trimethylsilyl, trimethylsilyl-methanol, acmc-209hrr
CID PubChem 76692
Nom IUPAC Triméthylsilylméthanol
SMILES C[Si](C)(C)CO
Spécification
Point d’ébullition 121°C to 122°C
Nom chimique ou matériau 1-Trimethylsilylmethanol
Quantité 1 g
Point d’éclair 31°C (87°F)
Indice de réfraction 1.419
Densité 0.827
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731486
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 104.23
Pourcentage de pureté ≥98%