Learn More
1-(Triphénylméthyl)-1H-imidazole (Déschloroclotrimazole), Mikromol™
Description
1-(Triphénylméthyl)-1H-imidazole (Déschloroclotrimazole)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole) |
| CAS | 15469-97-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C22 H18 N2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. F (EP), Deschloroclotrimazole, Clotrimazole Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H |
| SMILES | c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4 |
| Nom IUPAC | 1-tritylimidazole |
| Afficher plus |