Learn More
Masterflex™ Robinets d’arrêt avec raccord Luer, Luer-Lock mâle, 1 voie
Utilisez ces robinets d’arrêt pour de nombreuses applications. Les robinets d’arrêt Masterflex™ avec raccords Luer sont pourvus d’un corps en PC et d’une tige en PEHD.
Marque: Masterflex™ 30600-05
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.29000kg
Description
- Robinet d’arrêt à une voie avec raccord Luer-Lock mâle
- Poignée pivotante à 90 degrés sur les robinets d’arrêt à une voie
Spécification
PC | |
100/boîte | |
100/boîte |