Description
Directement inspirée par le marché, la sportive uvex La gamme de chaussures de sécurité 1 x-craft fait passer les applications légères dans le commerce, l'industrie et la logistique à un niveau supérieur. Le uvex 1 x-craft est conçu pour les personnes performantes et offre un soutien adapté à une grande variété d'activités et d'environnements de travail. Une flexibilité et un soutien totaux sont garantis grâce à la semelle dotée de uvex Principe Bionom X et zone de flexion intégrée à l'avant-pied. Le uvex 1 x-craft pousse également la résistance à l'abrasion, la protection et la respirabilité à un niveau supérieur grâce à l'embout anti-abrasion dynamique, aux matériaux extérieurs technologiques de la chaussure et à la conception perforée de la languette. La semelle intermédiaire i-PUREnrj planet assure un retour d'énergie constant et est fabriquée avec 15 % de granulés recyclés. Que ce soit en termes de durabilité, de confort, de sportivité ou d'innovation, uvex 1 x-craft représente tout simplement le niveau supérieur en matière de chaussures de sécurité.
- Chaussure de sécurité S1 PL sportive et particulièrement légère, fabriquée à partir de matériaux recyclés et durables.
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
- Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d'autres substances qui interfèrent avec les agents mouillants.
- Lacets élastiques réglables individuellement avec système de déblocage rapide
- Léger et respirant uvex matériau extérieur de la chaussure en textile x-dry knit planet
- Doublure respirante en maille aérée composée à 18 % de bambou et à 52 % de polyamide recyclé
- Semelle intérieure amovible, antistatique et confortable (numéro d'article : 95797-0)
- Amortisseurs uvex Semelle intermédiaire i-PUREnrj planet à retour d'énergie, fabriquée avec 15 % de granulés recyclés provenant de surplus de production.
- Résistant à l'abrasion uvex Semelle extérieure en TPU X-Tended Grip Planet fabriquée avec 10 % de granulés recyclés provenant de surplus de production.
- capuchon anti-éraflures en polyuréthane expansé
- talonnette en polyuréthane expansé
- Embout de protection 100 % sans métal
- résistance à la pénétration des textiles flexibles
- certifié ESD
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, vert |
| Matériau | Polyuréthane |
| Dimensions | 39 |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Jetable | Réutilisable |
| Sexe | Unisexe |
| Ajustement | Largeur standard |
| Sans latex | Oui |
| Waterproof | Non |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Afficher plus |