Learn More
uvex Chaussures de sécurité basses 1 X-Tended Support S1 SRC
Code produit 15390853 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
49
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15390853 49 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15390853 Fournisseur uvex Code fournisseur 8512849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    94.90€ / 1 pièces
    Économisez 42.10€
    30% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Les chaussures de sécurité Uvex 1 offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humainLes chaussures ont été conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur.
  • Les chaussures offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
  • Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
  • La construction ergonomique des chaussures de sécurité Uvex 1 offre un équilibre parfait entre protection et confort
  • Classe de protection S1 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
  • Embout Uvex Xenova™ 100 % sans métal : compact, formé anatomiquement, non conducteur thermique et avec une bonne stabilité latérale
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération de l’hydrophobie de la peinture
  • Soutien au talon latéral et médial pour le pied avec cadre latéral spécialement conçu
  • Conforme aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
  • Lacets élastiques pour un réglage individuel rapide - des lacets normaux sont également fournis
  • Convient aux ajustements orthopédiques et aux semelles intérieures d’Uvex Medicare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Rouge
Matériau de revêtement Maillage de distance
Matériau Microvelours
Dimensions 49
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité
Matériau au niveau des orteils Composite
Largeur (métrique) 11 cm
Sexe Unisexe
Type de cheville Formateurs
Waterproof Non
EN ISO 20345 S1
Type de produit Chaussure de sécurité ESD