Learn More
uvex Chaussures de sécurité 1 X-Tended Support S1 SRC
Code produit 15380793 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
11 cm
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Dimensions Conditionnement
15380793 11 cm 43 1 pièce
15300793 11 cm 35 1 pièce
15310793 11 cm 36 1 pièce
15320793 11 cm 37 1 pièce
15330793 11 cm 38 1 pièce
15340793 11 cm 39 1 pièce
15350793 11 cm 40 1 pièce
15360793 11 cm 41 1 pièce
15370793 11 cm 42 1 pièce
15310803 11 cm 46 1 pièce
15320803 11 cm 47 1 pièce
15330803 11 cm 48 1 pièce
15340803 11 cm 49 1 pièce
15350803 11 cm 50 1 pièce
15360803 11 cm 51 1 pièce
15370803 11 cm 52 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15380793 Fournisseur uvex Code fournisseur 8511843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    131.13€ / 1 pièces
    Économisez 5.87€
    4% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Les chaussures de sécurité Uvex 1 offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humainLes chaussures ont été conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur.
  • Les chaussures offrent une protection et un soutien optimaux pour les mouvements individuels du corps humain
  • Conçues en fonction des dernières recherches physiologiques et technologies innovantes, pour réduire les contraintes liées au travail sur le système musculo-squelettique et optimiser le bien-être de l’utilisateur
  • La construction ergonomique de Uvex Les chaussures de sécurité offrent un équilibre parfait entre protection et confort.
  • Classe de protection S1 selon la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente résistance au glissement (SRC)
  • 100 % sans métal Uvex Xenova™ bout renforcé – compact, de forme anatomique, non conducteur thermique et présentant une bonne stabilité latérale
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Soutien au talon latéral et médial pour le pied avec cadre latéral spécialement conçu
  • Conformes aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
  • Lacets élastiques pour un réglage individuel rapide - des lacets normaux sont également fournis
  • Convient pour les ajustements orthopédiques et les semelles intérieures de Uvex Medicare
  • Disponibles en plusieurs largeurs et dimensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Gris
Matériau des lacets Élastique
Matériau de revêtement Maillage de distance
Matériau Microvelours
Dimensions 43
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité
Matériau au niveau des orteils Composite
Largeur (métrique) 11 cm
Sexe Unisexe
Sans latex Oui
Type de cheville Formateurs
Waterproof Non
EN ISO 20345 S1
Type de produit Chaussure de sécurité ESD