Learn More
10,10'-[Pipérazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluorométhyl)-10H-phénothiazine], Mikromol™
Code produit 30457448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457448 4 x 25 mg 100mg
30050381 100 mg 100mg
30052336 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457448 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0114.0700254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
10,10'-[Pipérazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluorométhyl)-10H-phénothiazine], Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine]
CAS 2376-89-8
Noms d’analytes ou de composants 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine]
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C36 H34 F6 N4 S2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Fluphenazine Dihydrochloride Imp. D (EP), Fluphenazine Imp. D (EP), 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine], Fluphenazine Dihydrochloride Impurity D, Fluphenazine Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C36H34F6N4S2/c37-35(38,39)25-11-13-33-29(23-25)45(27-7-1-3-9-31(27)47-33)17-5-15-43-19-21-44(22-20-43)16-6-18-46-28-8-2-4-10-32(28)48-34-14-12-26(24-30(34)46)36(40,41)42/h1-4,7-14,23-24H,5-6,15-22H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCCN5c6ccccc6Sc7ccc(cc57)C(F)(F)F)CC4)c2c1
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)-10-[3-[4-[3-[2-(trifluorométhyl)phénothiazin-10-yl]propyl]pipérazin-1-yl]propyl]phénothiazine
Poids moléculaire (g/mol) 700.8
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 700,2129 g/mol