Learn More
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazépine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328448 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328448 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA12634600AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
CAS 29331-92-8
Noms d’analytes ou de composants 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C15 H14 N2 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine, 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamezepine, BIA 2-005, GP 47779, Licarbazepine
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Nom IUPAC 5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Quantité 1 mL
Poids de la formule 254,1055 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.