Learn More
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulén-5-one (dibenzosubérone), Mikromol™
Code produit 17932716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932716 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17932716 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0062.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulén-5-one (dibenzosubérone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzosuberone
CAS 1210-35-1
Noms d’analytes ou de composants Dibenzosuberone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H12 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Amitriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Amitriptyline Imp. A (EP), Cyproheptadine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyproheptadine Imp. B (EP), Nortriptyline Hydrochloride Imp. A (EP), Nortriptyline Imp. A (EP), Amitriptyline USP Related Compound A, Amitriptyline USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, Dibenzosuberone, Amitriptyline Related Compound A, Amitriptyline Hydrochloride Impurity A, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity B, Nortriptyline Hydrochloride Impurity A, Amitriptyline Impurity A, Cyproheptadine Impurity B, Nortriptyline Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
SMILES O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC 5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]anuleno-11-ona
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Quantité 100 mg
Poids de la formule 208,0888 g/mol