Learn More
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azépine-5-carboxamide (10,11-Dihydro-carbamazépine), Mikromol™
Description
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azépine-5-carboxamide (10,11-Dihydro-carbamazépine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 10,11-Dihydro-carbamazepine |
| CAS | 3564-73-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 10,11-Dihydro-carbamazepine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H14 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Carbamazepine Imp. A (EP), Carbamazepine USP Related Compound A, Carbamazepine USP RC A, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine Related Compound A, Carbamazepine Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18) |
| SMILES | NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide |
| Afficher plus |