Learn More
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine (Iminodibenzyle), Mikromol™
Code produit 17971456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971456 100 mg 100mg
17952846 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17971456 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0076.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine (Iminodibenzyle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
CAS 494-19-9
Noms d’analytes ou de composants Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H13 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
SMILES C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Nom IUPAC 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazépine
Poids moléculaire (g/mol) 195.26
Quantité 100 mg
Poids de la formule 195,1048 g/mol