Learn More
Acide10,12-pentacosadiynoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
10,12-Pentacosadiynoic acid is used in the preparation of colorimetric and fluorescence sensors for cationic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 10,12-pentacosadiynoïque est utilisé dans la préparation de capteurs colorimétriques et de fluorescence pour les surfactants cationiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs et les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 10,12-Pentacosadiynoic acid |
| Point de fusion | 62°C to 65°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 4189973 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 374.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |