Learn More
Acide10,12-tricosadiynoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398305 1 g 1g
11308315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10231.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 66990-30-5 | C23H38O2 | 346.555 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66990-30-5
Formule moléculaire C23H38O2
Poids moléculaire (g/mol) 346.555
Numéro MDL MFCD00041683
Clé InChI DIEDVCMBPCRJFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10,12-tricosadiynoic acid, 10,12-tricosadiynoicacid, acmc-209nx8, 10,12-tricosadiynoic acid gc
CID PubChem 538457
Nom IUPAC Tricosa-10,12- acide diynoïque
SMILES CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 10,12-Tricosadiynoic acid
Point de fusion 55°C to 59°C
Quantité 1 g
Beilstein 1880414
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 346.56
Pourcentage de pureté 96%