Learn More
10-[2-[(2RS)-1-Méthylpipéridin-2-yl]éthyl]-2-(méthylsulfonyl)-10H-phénothiazine 5,5-dioxyde (Sulforidazine 5-sulfone), Mikromol™
Code produit 30051253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051253 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051253 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0116.110025
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
10-[2-[(2RS)-1-Méthylpipéridin-2-yl]éthyl]-2-(méthylsulfonyl)-10H-phénothiazine 5,5-dioxyde (Sulforidazine 5-sulfone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulforidazine 5-Sulfone
CAS 100574-22-9
Noms d’analytes ou de composants Sulforidazine 5-Sulfone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H26 N2 O4 S2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
Nom IUPAC 5,5-dióxido de 10-[2-(1-metilpiperidin-2-il)etil]-2-metilsulfonilfenotiazina
Poids moléculaire (g/mol) 434.57
Quantité 25 mg
Poids de la formule 434,1334 g/mol