Learn More
10-[(2R)-3-(diméthylamino)-2-méthylpropyl]-2-méthoxy-10H-phénothiazine 5-oxyde (Lévomépromazine S-oxyde), Mikromol™
Code produit 17990886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17990886 25 mg 25mg
17973676 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17990886 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0019.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
10-[(2R)-3-(diméthylamino)-2-méthylpropyl]-2-méthoxy-10H-phénothiazine 5-oxyde (Lévomépromazine S-oxyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Levomepromazine S-Oxide
CAS 7606-29-3
Noms d’analytes ou de composants Levomepromazine S-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H24 N2 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Levomepromazine Maleate Imp. B (EP), Levomepromazine Imp. B (EP), 10-[(2R)-3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxy-10H-phenothiazine 5-Oxide, Levomepromazine S-Oxide, Levomepromazine Sulphoxide, (betaR)-2-Methoxy-N,N,beta-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, (-)-10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine 5-oxide, Levomepromazine 5-sulfoxide, Levomepromazine sulfoxide, Levopromazine sulfoxide, Methotrimeprazine 5-sulfoxide, Methotrimeprazine sulfoxide, Levomepromazine Maleate Impurity B, Levomepromazine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)24(22)19-10-9-15(23-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-,24?/m1/s1
SMILES COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)CN(C)C)c3ccccc3S2=O
Nom IUPAC (2R)-3-(2-metoxi-5-oxofenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
Poids moléculaire (g/mol) 344.47
Quantité 25 mg
Poids de la formule 344,1558 g/mol