Learn More
10-Bromo-1-décanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10288943 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10288943 1 g Flacon en verre 1g
10318483 5 g Flacon en verre 5g
10493355 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10288943 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 384590010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 53463-68-6 | C10H21BrO | 237.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53463-68-6
Formule moléculaire C10H21BrO
Poids moléculaire (g/mol) 237.18
Numéro MDL MFCD00041681
Clé InChI LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-bromo-1-decanol, 10-bromodecanol, 1-decanol, 10-bromo, 10-hydroxy-1-bromo decane, 1-bromodecan-10-ol, 10-bromodecane-1-ol, 10-bromo-decan-1-ol, decamethylene bromohydrin, 10-hydroxy1-bromo decane, acmc-209l7p
CID PubChem 104507
Nom IUPAC 10-bromodécan-1-ol
SMILES OCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Bromo-1-decanol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 165°C to 169°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)10OH
Indice de réfraction 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.19
Poids de la formule 237.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 10-Bromo-1-decanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.