Learn More
Acide 10-bromodécanoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496758 25 g 25g
15486758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60292.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50530-12-6 | C10H19BrO2 | 251.164 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50530-12-6
Formule moléculaire C10H19BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 251.164
Numéro MDL MFCD00014388
Clé InChI PGVRSPIEZYGOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-bromo-decanoic acid, decanoic acid, 10-bromo, 10-bromanyldecanoic acid, 10-bromodecanoicacid, acmc-1aonn, 10-bromodecanoic acid., .omega.-bromodecanoic acid, ghl.pd_mitscher_leg0.481, ksc489q1r, 10-bromodecanoic acid
CID PubChem 142712
Nom IUPAC Acide 10-bromodécanoïque
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Bromodecanoic acid
Point de fusion 38°C to 41°C
Formule linéaire Br(CH2)9CO2H
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Partly miscible in water.
Poids de la formule 251.16
Pourcentage de pureté 95%