Learn More
10-Désoxy-10-oxodocétaxel, Mikromol
Code produit 30459476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30459476 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459476 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3396.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
10-Désoxy-10-oxodocétaxel, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Oxo docetaxel
CAS 167074-97-7
Noms d’analytes ou de composants 10-Oxo docetaxel
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C43 H51 N O14
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6-Oxodocetaxel
Formule InChI InChI=1S/C43H51NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30,32-33,35,46,48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C
Poids moléculaire (g/mol) 805.86
Quantité 25 mg
Poids de la formule 805,331 g/mol