Learn More
10-Méthoxycarbamazépine (10-Méthoxy-5H-dibenz[b,f]azépine-5-carboxamide), Mikromol™
Code produit 30052246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052246 25 mg 25mg
17990846 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052246 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0076.130025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
10-Méthoxycarbamazépine (10-Méthoxy-5H-dibenz[b,f]azépine-5-carboxamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Methoxycarbamazepine
CAS 28721-09-7
Noms d’analytes ou de composants 10-Methoxycarbamazepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H14 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity B, Oxcarbazepine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
SMILES COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Nom IUPAC 5-méthoxybenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 266.29
Quantité 25 mg
Poids de la formule 266,1055 g/mol