Learn More
10-Méthoxyiminostilbène (10-Méthoxy-5H-dibenzo[b,f]azépine), Mikromol™
Code produit 30051898
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051898 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051898 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0076.150025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
10-Méthoxyiminostilbène (10-Méthoxy-5H-dibenzo[b,f]azépine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Methoxy Iminostilbene
CAS 11-7-4698
Noms d’analytes ou de composants 10-Methoxy Iminostilbene
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H13 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine, Oxcarbazepine Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C15H13NO/c1-17-15-10-11-6-2-4-8-13(11)16-14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10,16H,1H3
SMILES COC1=Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Nom IUPAC 5-méthoxy-11H-benzo[b][1]benzazépine
Poids moléculaire (g/mol) 223.27
Quantité 25 mg
Poids de la formule 223.0997 g/mol